Learn More
DiZPK, MedChemExpress
Code produit 16481547
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481547 50 mg
16465358 10 mg
16438077 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16481547 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12801
MedChemExpress DiZPK is a photocrosslinker for identifying direct protein-protein interactions in living prokaryotic and eukaryotic cells.
DiZPK is a photocrosslinker for identifying direct protein-protein interactions in living prokaryotic and eukaryotic cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau DiZPK
Forme physique Solid
CAS 1337883-32-5
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H23N5O3
Informations sur la solubilité H2O : 5.2 mg/mL (18.22 mM; ultrasonic and adjust pH to 7 with NaOH) ∣DMSO : 5 mg/mL (17.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@H](C(O)=O)CCCCNC(NCCCC1(N=N1)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 285.34
Poids de la formule 285.34
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research