Learn More
Velp Scientifica™ Unité de digestion DK 18/26
Code produit 17164185 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
18 x 100 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17164185 18 x 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17164185 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F30100430
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Unités de digestion Kjeldahl avec bain à sec en aluminium à 18 positions qui offre une excellente homogénéité thermique pour les applications micro-kjeldahl.
  • L'unité de digestion de la série DK 18/26 avec bloc chauffant en aluminium assure une homogénéité thermique élevée chauffant jusqu'à 450 °C. La température du bloc est constamment contrôlée par un microprocesseur et est extrêmement stable, homogène et précise : ±0,5 °C °à toutes les températures sélectionnables.
  • La série DK 18/26 garantit la précision et la répétabilité. Le DK 18/26 effectue la digestion par lots de jusqu'à 18 échantillons avec des tubes à essai de 100 mL - 26 mm de diamètre, réduisant la consommation d'énergie (-13 % par rapport à la série précédente). La faible consommation d’énergie permet de réduire les coûts d’analyse et de limiter la libération de CO2.
  • La série DK a été soigneusement conçue pour permettre aux laboratoires d’économiser de l’espace précieux sous la hotte.
  • Les digesteurs DK ont des dimensions très compactes : Le nouveau bloc chauffant en aluminium a été abaissé et les proportions verticales permettent de libérer un espace précieux dans le laboratoire.
  • La structure est en acier inox, spécialement conçue et testée pour assurer une résistance élevée aux produits chimiques et aux contraintes mécaniques.
  • La grille de protection du bain à sec en aluminium offre des performances de chauffage améliorées et protège le bain à sec des éclaboussures et des produits chimiques.
  • L’écran numérique lumineux offre une visibilité maximale et des informations faciles à lire.
  • L’instrument est utilisé à l’aide de 4 touches pour naviguer dans les options de menu et programmer les digestions de manière simple et rapide.
  • Grâce à l’écran graphique intuitif, il est possible de configurer jusqu’à 20 méthodes avec 4 rampes de température.
  • Les signaux acoustiques informent l’opérateur de l’achèvement de l’analyse facilitant l’utilisation quotidienne de l’unité de digestion.
  • L’inclinaison du panneau avant le protège des déversements chimiques à haute température.
  • Pour les applications où le procédé de digestion produit des vapeurs, des gaz acides ou des substances corrosives, les accessoires spécifiques ci-dessous sont fortement recommandés :
    • La pompe JP aspire les vapeurs nocives
    • SMS L'épurateur neutralise toutes les vapeurs.
Spécification
Affichage Numérique
Tension 230 V
Capacité (impériale) 18 x 3,4 oz.
Capacité (métrique) 18 x 100 mL
Dimensions (L x l x H) 130 x 420 x 230 mm
Comprend Instrument uniquement
Matériau Acier inox, peinture époxy avec revêtement résistant aux produits chimiques
Nbre de positions 18
Température (impériale) maximale 842 °F
Température (métrique) maximale 450°C
Fréquence 50/60 Hz