Description
- L'unité de digestion de la série DK 20 avec bloc chauffant en aluminium assure une homogénéité thermique élevée, chauffant jusqu'à 450 °C. La température du bloc est constamment contrôlée par un microprocesseur et est extrêmement stable, homogène et précise : ±0,5 °C °à toutes les températures sélectionnables.
- La série DK 20 garantit la précision et la répétabilité. La série DK 20 effectue la digestion par lots de jusqu'à 20 échantillons avec des tubes à essai de 250 mL - 42 mm de diamètre, réduisant la consommation d'énergie (-13 % par rapport à la série précédente). La faible consommation d’énergie permet de réduire les coûts d’analyse et de limiter la libération de CO2.
- La série DK a été soigneusement conçue pour permettre aux laboratoires d’économiser de l’espace précieux sous la hotte.
- Les digesteurs DK ont des dimensions très compactes : Le nouveau bloc chauffant en aluminium a été abaissé et les proportions verticales permettent de libérer un espace précieux dans le laboratoire.
- La structure est en acier inox, spécialement conçue et testée pour assurer une résistance élevée aux produits chimiques et aux contraintes mécaniques.
- La grille de protection du bain à sec en aluminium offre des performances de chauffage améliorées et protège le bain à sec des éclaboussures et des produits chimiques.
- L’écran numérique lumineux offre une visibilité maximale et des informations faciles à lire.
- L’instrument est utilisé à l’aide de 4 touches pour naviguer dans les options de menu et programmer les digestions de manière simple et rapide.
- Grâce à l’écran graphique intuitif, il est possible de configurer jusqu’à 20 méthodes avec 4 rampes de température.
- Les signaux acoustiques informent l’opérateur de l’achèvement de l’analyse facilitant l’utilisation quotidienne de l’unité de digestion.
- L’inclinaison du panneau avant le protège des déversements chimiques à haute température.
- Le DK 20 est un digesteur polyvalent adapté à Kjeldahl Applications des protéines et demande chimique en oxygène dans l'industrie environnementale.
- Afin d’utiliser la série DK 20 pour la DCO (demande chimique en oxygène), vous devez la configurer en ajoutant un autre système de support capable de gérer tous les verres nécessaires à l’analyse de DCO pour le traitement simultané de 20 échantillons.
- Pour les applications où le procédé de digestion produit des vapeurs, des gaz acides ou des substances corrosives, les accessoires spécifiques ci-dessous sont fortement recommandés :
- La pompe JP aspire les vapeurs nocives
- SMS L'épurateur neutralise toutes les vapeurs.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Block Digestor |
| Affichage | Numérique |
| Tension | 230 V |
| Capacité (impériale) | 20 x 8,5 oz. |
| Capacité (métrique) | 20 x 250 mL |
| Dimensions (L x l x H) | 510 x 330 x 140 mm |
| Comprend | Instrument uniquement |
| Matériau | Acier inox, peinture époxy avec revêtement résistant aux produits chimiques |
| Nbre de positions | 20 |
| Température (impériale) maximale | 842 °F |
| Afficher plus |