Learn More
Velp™ Unité de digestion DK 20
BIOPHARMA
Code produit 17124195 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 x 250 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17124195 20 x 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17124195 Fournisseur Velp™ Code fournisseur S30100440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5035.05€
    4653.00€ / 1 pièces
    Économisez 382.05€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 31-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Kjeldahl Unité de digestion avec un bloc chauffant en aluminium à 20 positions offrant une excellente homogénéité thermique.
  • La série DK 20 effectue la digestion par lots de jusqu'à 20 échantillons avec des tubes à essai de 250 mL - 42 mm de diamètre.
  • Le DK 20 est un digesteur polyvalent adapté à Kjeldahl Applications des protéines et demande chimique en oxygène dans l'industrie environnementale.
  • Pour utiliser le DK 20 pour la DCO (Demande Chimique en Oxygène), il est nécessaire de le configurer en ajoutant un système de support différent capable de gérer tout le verre requis pour l'analyse de la DCO pour le traitement simultané de 20 échantillons.
  • Pour les applications où le processus de digestion produit des fumées, des gaz acides ou des substances corrosives, le laveur KS 1000 est fortement recommandé.
EXCELLENTE PRÉCISION ET RÉPÉTABILITÉ :
Le bloc chauffant en aluminium assure une homogénéité thermique élevée jusqu'à 450 °C.
  • Sélection de la température par °incréments de 1 °C et une précision de ±0,2 °C.
  • stabilité de la température du bloc chauffant ±0,5 °C.
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE :
Les digesteurs de la série DK garantissent une atteinte rapide de la température de consigne, réduisant ainsi la consommation d'énergie.
  • Consommation moyenne inférieure de 13 % par rapport aux modèles précédents.
CONCEPTION GAIN DE PLACE :
Gagnez un espace précieux sous la hotte grâce aux digesteurs VELP DK. La conception de la série DK garantit un encombrement minimal.
INTERFACE INTUITIVE :
L'écran numérique lumineux offre une visibilité maximale et une lecture facile des informations.
  • Permet l'enregistrement de jusqu'à 20 méthodes avec 4 rampes de température.
  • Interface facile à utiliser avec 4 boutons.
  • L’inclinaison du panneau avant le protège des déversements chimiques à haute température.
VERSATILITÉ:
Les modèles DK sont disponibles avec les tubes et toutes les pièces nécessaires à leur fonctionnement.
  • Une large gamme d'accessoires est disponible pour répondre aux exigences analytiques.
  • Consommables authentiques pour une digestion efficace des échantillons.
Spécification
Affichage Numérique
Tension 230 V
Capacité (impériale) 20 x 8,5 oz.
Capacité (métrique) 20 x 250 mL
Dimensions (L x l x H) 5100 x 330 x 140 mm
Comprend Accessoires et instruments obligatoires
Matériau Acier inox, peinture époxy avec revêtement résistant aux produits chimiques
Nbre de positions 20
Température (impériale) maximale 842 °F
Température (métrique) maximale 450°C
Fréquence 50/60 Hz