Description
- L'unité de digestion de la série DK 6/48 avec bloc chauffant en aluminium assure une homogénéité thermique élevée jusqu'à 450 °C. La température du bloc est constamment contrôlée par un microprocesseur et est extrêmement stable, homogène et précise : 0,5 °C °à toutes les températures sélectionnables.
- La série DK 6/48 garantit la précision et la répétabilité. Programmez vos méthodes avec le temps de digestion et jusqu’à 4 rampes de température grâce à l’affichage numérique intuitif.
- La série DK 6/48 effectue la digestion par lots de jusqu'à 6 échantillons avec des tubes à essai de 300 mL - 48 mm de diamètre, réduisant la consommation d'énergie de 13 % par rapport à la série précédente.
- Une faible consommation d’énergie permet de réduire les coûts d’analyse et de limiter la libération de CO2.
- La nouvelle série DK a été soigneusement étudiée pour permettre aux laboratoires d’économiser de l’espace précieux sous la hotte filtrante.
- Les unités de digestion DK 6/48 ont des dimensions très compactes : Le nouveau bloc chauffant en aluminium a été abaissé en raison des performances améliorées de la nouvelle série.
- La structure est en acier inox, spécialement conçue et testée pour assurer une résistance élevée aux produits chimiques et aux contraintes mécaniques.
- Le nouvel écran numérique lumineux offre une visibilité maximale et des informations faciles à lire. L’inclinaison du panneau frontal le protège des déversements et des produits chimiques chauds.
- L'utilisation de l'instrument est contrôlée par seulement 4 touches : elles permettent une navigation aisée à travers toutes les fonctions, que ce soit lors de la programmation ou d'une utilisation normale.
- La nouvelle grille garantit des performances de chauffage améliorées et protège le bain à sec en aluminium et les tubes.
- Pour les applications où le procédé de digestion produit des vapeurs, des gaz acides ou des substances corrosives, les accessoires spécifiques ci-dessous sont fortement recommandés :
- La pompe JP aspire les vapeurs nocives
- SMS L'épurateur neutralise toutes les vapeurs.
- Série DK Kjeldahl Les unités de digestion fonctionnent avec l'innovation TEMS™ des avantages, pour des économies considérables.
Spécification
Spécification
| Affichage | Numérique |
| Tension | 230 V |
| Capacité (impériale) | 6 x 8,5 oz. |
| Capacité (métrique) | 6 x 250 mL |
| Dimensions (L x l x H) | 130 x 350 x 220 mm |
| Comprend | Instrument uniquement |
| Matériau | Acier inox, peinture époxy avec revêtement résistant aux produits chimiques |
| Nbre de positions | 6 |
| Température (impériale) maximale | 842 °F |
| Température (métrique) maximale | 450°C |
| Afficher plus |