Learn More
Velp Scientifica™ Unité de digestion DK 6/48
BIOPHARMA
Code produit 17194185 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 x 250 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17194185 6 x 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17194185 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur S30100410
 Article restreint
Expédition estimée: 31-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Kjeldahl Unité de digestion avec un bloc chauffant en aluminium à 6 positions pour tubes à essai de 48 mm de diamètre offrant une excellente homogénéité thermique.
  • La série DK 6/48 effectue la digestion par lots de jusqu'à 6 échantillons avec des tubes à essai de 300 mL - 48 mm de diamètre.
  • Pour les applications où le processus de digestion produit des fumées, des gaz acides ou des substances corrosives, le laveur KS 1000 est fortement recommandé.
EXCELLENTE PRÉCISION ET RÉPÉTABILITÉ :
Le bloc chauffant en aluminium assure une homogénéité thermique élevée jusqu'à 450 °C.
  • Sélection de la température par °incréments de 1 °C et une précision de ±0,2 °C.
  • stabilité de la température du bloc chauffant ±0,5 °C.
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE :
Les digesteurs de la série DK garantissent une atteinte rapide de la température de consigne, réduisant ainsi la consommation d'énergie.
  • Consommation moyenne inférieure de 13 % par rapport aux modèles précédents.
CONCEPTION GAIN DE PLACE :
Gagnez un espace précieux sous la hotte grâce aux digesteurs VELP DK.
  • La conception de la série DK garantit un encombrement minimal.
INTERFACE INTUITIVE :
L'écran numérique lumineux offre une visibilité maximale et une lecture facile des informations.
  • Permet l'enregistrement de jusqu'à 20 méthodes avec 4 rampes de température.
  • Interface facile à utiliser avec 4 boutons.
  • L’inclinaison du panneau avant le protège des déversements chimiques à haute température.
VERSATILITÉ:
Les modèles DK sont disponibles avec les tubes et toutes les pièces nécessaires à leur fonctionnement.
  • Une large gamme d'accessoires est disponible pour répondre aux exigences analytiques.
  • Consommables authentiques pour une digestion efficace des échantillons.
Spécification
Affichage Numérique
Tension 230 V
Capacité (impériale) 6 x 8,5 oz.
Capacité (métrique) 6 x 250 mL
Dimensions (L x l x H) 130 x 350 x 220 mm
Comprend Accessoires et instruments obligatoires
Matériau Acier inox, peinture époxy avec revêtement résistant aux produits chimiques
Nbre de positions 6
Température (impériale) maximale 842 °F
Température (métrique) maximale 450°C
Fréquence 50/60 Hz