Learn More
Velp Scientifica™ Unité de digestion DK 6
BIOPHARMA
Code produit 17184185 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 x 250 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17184185 6 x 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17184185 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur S30100400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3370.57€
    2874.00€ / 1 pièces
    Économisez 496.57€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Unités de digestion VELP Kjeldahl avec bain à sec en aluminium à 6 positions qui offre une excellente homogénéité thermique.
  • L’unité de digestion de la série DK 6 avec bain à sec en aluminium garantit un chauffage à haute homogénéité thermique jusqu’à 450°C. La température du bloc est contrôlée constamment par un microprocesseur. Elle est extrêmement stable, homogène et précise : ±0,5°C à toutes les températures sélectionnables.
  • La série DK 6 garantit la précision et la répétabilité. La série DK 6 effectue une digestion par lot de 6 échantillons maximum avec des tubes à essai de 250 ml - Ø 42 m, ce qui réduit la consommation d’énergie (-13 % par rapport à la série précédente). La faible consommation d’énergie permet de réduire les coûts d’analyse et de limiter la libération de CO2.
  • La série DK a été soigneusement conçue pour permettre aux laboratoires d’économiser de l’espace précieux sous la hotte.
  • Les unités de digestion DK ont des dimensions très compactes. Le nouveau bain à sec en aluminium a été abaissé et les proportions verticales permettent de libérer de l’espace précieux dans le laboratoire.
  • La structure est en acier inox, spécialement conçue et testée pour assurer une résistance élevée aux produits chimiques et aux contraintes mécaniques.
  • La grille de protection du bain à sec en aluminium offre des performances de chauffage améliorées et protège le bain à sec des éclaboussures et des produits chimiques.
  • L’écran numérique lumineux offre une visibilité maximale et des informations faciles à lire.
  • L’instrument est utilisé à l’aide de 4 touches pour naviguer dans les options de menu et programmer les digestions de manière simple et rapide.
  • Grâce à l’affichage graphique intuitif, il est possible de configurer jusqu’à 20 méthodes avec 4 rampes de température.
  • Les signaux acoustiques informent l’opérateur de l’achèvement de l’analyse facilitant l’utilisation quotidienne de l’unité de digestion.
  • L’inclinaison du panneau avant le protège des déversements chimiques à hautes températures.
  • La série DK 6 est une unité de digestion polyvalente et adaptée aux applications N/Protéines Kjeldahl et à la demande chimique en oxygène dans l’industrie environnementale.
    • Afin d’utiliser la série DK 6 pour la DCO (demande chimique en oxygène), vous devez la configurer en ajoutant un autre système de support capable de gérer tous les verres nécessaires à l’analyse de DCO pour le traitement simultané de 6 échantillons.
  • Les séries DK 6 et TMD 6 représentent une solution fiable pour la digestion avec de l’aqua regia (acide nitrochlorhydrique) afin de déterminer la proportion de métaux solubles dans l’acide dans les boues d’épuration, les sédiments et les sols, conformément aux méthodes officielles (norme DIN 38414-S7).
  • Pour les applications où le procédé de digestion produit des vapeurs, des gaz acides ou des substances corrosives, les accessoires spécifiques ci-dessous sont fortement recommandés :
    • La pompe JP aspire les vapeurs nocives
    • L’épurateur SMS neutralise toutes les vapeurs
Spécification
Affichage Numérique
Tension 230 V
Capacité (métrique) 6 x 250 mL
Dimensions (L x l x H) 130 x 350 x 220 mm
Comprend Accessoires et instruments obligatoires
Matériau Acier inox, peinture époxy avec revêtement résistant aux produits chimiques
Nbre de positions 6
Température (impériale) maximale 842 °F
Température (métrique) maximale 450°C
Fréquence 50/60 Hz