Description
- L'unité de digestion de la série DK 8 avec bloc chauffant en aluminium assure une homogénéité thermique élevée, chauffant jusqu'à 450 °C. La température du bloc est constamment contrôlée par un microprocesseur et est extrêmement stable, homogène et précise : ±0,5 °C °à toutes les températures sélectionnables.
- La série DK 8 garantit la précision et la répétabilité. Le DK 8 effectue la digestion par lots de jusqu'à 8 échantillons avec des tubes à essai de 250 mL - 42 mm de diamètre, réduisant la consommation d'énergie (-13 % par rapport à la série précédente). La faible consommation d’énergie permet de réduire les coûts d’analyse et de limiter la libération de CO2.
- La série DK a été soigneusement conçue pour permettre aux laboratoires d’économiser de l’espace précieux sous la hotte.
- Les digesteurs DK ont des dimensions très compactes : Le nouveau bloc chauffant en aluminium a été abaissé et les proportions verticales permettent de libérer un espace précieux dans le laboratoire.
- La structure est en acier inox, spécialement conçue et testée pour assurer une résistance élevée aux produits chimiques et aux contraintes mécaniques.
- La grille de protection du bain à sec en aluminium offre des performances de chauffage améliorées et protège le bain à sec des éclaboussures et des produits chimiques.
- L’écran numérique lumineux offre une visibilité maximale et des informations faciles à lire.
- L’instrument est utilisé à l’aide de 4 touches pour naviguer dans les options de menu et programmer les digestions de manière simple et rapide.
- Grâce à l’écran graphique intuitif, il est possible de configurer jusqu’à 20 méthodes avec 4 rampes de température.
- Les signaux acoustiques informent l’opérateur de l’achèvement de l’analyse facilitant l’utilisation quotidienne de l’unité de digestion.
- L’inclinaison du panneau avant le protège des déversements chimiques à haute température.
- Pour les applications où le procédé de digestion produit des vapeurs, des gaz acides ou des substances corrosives, les accessoires spécifiques ci-dessous sont fortement recommandés :
- La pompe JP aspire les vapeurs nocives
- SMS L'épurateur neutralise toutes les vapeurs.
Spécification
Spécification
| Affichage | Numérique |
| Tension | 230 V |
| Capacité (impériale) | 8 x 8,5 oz. |
| Capacité (métrique) | 8 x 250 mL |
| Dimensions (L x l x H) | 130 x 420 x 230 mm |
| Comprend | Instrument uniquement |
| Matériau | Acier inox, peinture époxy avec revêtement résistant aux produits chimiques |
| Nbre de positions | 8 |
| Température (impériale) maximale | 842 °F |
| Température (métrique) maximale | 450°C |
| Afficher plus |