Learn More
DL-1,2-Hexanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10646544 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité unitSize
10646544 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10646544 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 200132500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau DL-1, 2-Hexanediol
CAS 6920-22-5
Point de fusion -25.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 223.0°C to 224.0°C
Point d’éclair 122°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H14O2
Formule linéaire CH3(CH2)3CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4410 to 1.4430
Numéro MDL MFCD00010737
Quantité 250 g
Beilstein 01, I, 251
Gravité spécifique 0.95
Synonyme 1,2-hexanediol, 1,2-dihydroxyhexane, dl-1,2-hexanediol, 1,2-hexane diol, dl-hexane-1,2-diol, 5,6-dihydroxyhexane, 1,2-hexylene glycol, acmc-209o6j, 2,2,6,6-tetrakis hydroxymet cyclohexanol
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI FHKSXSQHXQEMOK-LURJTMIESA-N
SMILES CCCC[C@H](O)CO
Nom IUPAC hexane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
CID PubChem 94335
Viscosité 87 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.