Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-dithiothréitol, 98 %, pur
Code produit 10686841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10686841 5 g Flacon en verre 5g
10792782 1 g Flacon en verre 1g
10424615 25 g Flacon en verre 25g
10434615 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10686841 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 409190050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12-3-3483
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00004877
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonyme dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
CID PubChem 446094
ChEBI CHEBI:42170
Nom IUPAC (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-1, 4-Dithiothreitol
Point de fusion 39.0°C to 44.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 125.0°C to 130.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Quantité 5 g
Beilstein 01, III, 2360
Merck Index 15, 3419
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,acetone,ether,,chloroform and ethyl acetate
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.