Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-dithiothréitol, 99 %, pour la biochimie
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le 1,4-dithiothréitol (réactif DTT ou Cleland) réduit les liaisons disulfures dans les protéines, ce qui entraîne une perte de conformation native
- Le DTT n’est pas stable en solution et doit être préparé dans de petites aliquotes avant utilisation ; l’utilisation de l’EDTA dans la solution peut augmenter la demi-vie du DTT
- Généralement utilisé à une concentration finale de 0,1 M pour la stabilisation des protéines ; recommandé pour créer une solution mère 1 M
Applications
- Protège les groupes thiols de l’oxydation et agit comme chélateur chimique dans les solutions ; maintient les protéines à l’état dénaturé
- Les applications courantes comprennent l’électrophorèse SDS-Page et l’isolement des protéines
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | DL-1, 4-Dithiothreitol |
| Absorbance | (1 M soln. in water), (1 M soln. in water) at 0nm, 0.035 max. at 500nm |
| Point de fusion | 39°C to 44°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.99 |
| Formule moléculaire | C4H10O2S2 |
| Formule linéaire | HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 01, III, 2360 |
| Show More |
Safety and Handling
- DL-1,4-Dithiothreitol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.