Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-dithiothréitol, 99 %, pour la biochimie
Code produit 10458730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10458730 5 g 5g
10448730 1 g 1g
10215550 25 g 25g
10063023 100 g 100g
15274654 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10458730 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 165680050
Le 1,4-dithiothréitol, numéro CAS 3483-12-3, est un agent réducteur couramment utilisé pour réduire les liaisons disulfures dans les études protéiques, telles que l’électrophorèse SDS-Page de transfert Western.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le 1,4-dithiothréitol (réactif DTT ou Cleland) réduit les liaisons disulfures dans les protéines, ce qui entraîne une perte de conformation native
  • Le DTT n’est pas stable en solution et doit être préparé dans de petites aliquotes avant utilisation ; l’utilisation de l’EDTA dans la solution peut augmenter la demi-vie du DTT
  • Généralement utilisé à une concentration finale de 0,1 M pour la stabilisation des protéines ; recommandé pour créer une solution mère 1 M
Applications
  • Protège les groupes thiols de l’oxydation et agit comme chélateur chimique dans les solutions ; maintient les protéines à l’état dénaturé
  • Les applications courantes comprennent l’électrophorèse SDS-Page et l’isolement des protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12-3-3483
Numéro MDL MFCD00004877
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonyme dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
CID PubChem 446094
ChEBI CHEBI:42170
Nom IUPAC (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-1, 4-Dithiothreitol
Absorbance (1M soln. in water), (1 M soln. in water) at 0nm, 0.035 max. at 500nm
Point de fusion 39°C to 44°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Formule moléculaire C4H10O2S2
Formule linéaire HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Quantité 5 g
Beilstein 01, III, 2360
Merck Index 15, 3419
Transmittance 99% min. (c=5, 660nm, water) 1cm cell
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Poids de la formule 154.24
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Biochimie
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.