Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-dithiothréitol, 99+%, pour biologie moléculaire, sans DNase, RNase ni protéases
Code produit 10551754 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10551754 1 g Flacon en verre 1g
10183011 10 g Bouteille en verre 10g
10328533 50 g Flacon en plastique 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10551754 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 327190010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.70€
    59.65€ / 1g
    Économisez 11.05€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12-3-3483
ChEBI CHEBI:42170
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-1, 4-Dithiothreitol
Note relative au nom DNase, RNase, Protease free
Absorbance (0.1 M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.1 max. at 280nm, 0.5 max. at 260nm
Point de fusion 39.0°C to 44.0°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 125.0°C to 130.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H10O2S2
Formule linéaire HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numéro MDL MFCD00004877
Quantité 1 g
Beilstein 01, III, 2360
Merck Index 15, 3419
Synonyme dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Nom IUPAC (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
CID PubChem 446094
Poids de la formule 154.24
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.