Learn More
DL-1-Amino-2-propanol, 94 %, contient environ 5 % de 2-Amino-1-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10468110 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10468110 1 kg Flacon en verre 1kg
10021500 2.5 kg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10468110 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 149650010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 78-96-6 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-96-6
Formule moléculaire C3H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Numéro MDL MFCD00008139
Clé InChI HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
CID PubChem 4
ChEBI CHEBI:19030
Nom IUPAC 1-aminopropan-2-ol
SMILES CC(O)CN
Specifications
Nom chimique ou matériau DL-1-Amino-2-propanol
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -2°C
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 161°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 93% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2NH2
Indice de réfraction 1.4470 to 1.449
Quantité 1 kg
Beilstein 04, 289
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble
Viscosité 31 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-1-Amino-2-propanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.