Learn More
DL-2,4-Chlorhydrate d’acide diaminobutyrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428386 25 g 25g
11408386 1 g 1g
11418386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428386 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15408.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 65427-54-5 | C4H12Cl2N2O2 | 191.052 g/mol
2,4-Diaminobutyric Acid is also found to inhibit GABA transaminase, thus producing an elevation of GABA level, and to have an antitumor activityagainst mouse fibrosarcoma cells. It is also used as an internal standard for amino acid analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2,4-diaminobutyrique inhibe également la transaminase GABA, produisant ainsi une élévation du niveau GABA, et possède une activité antitumorale in vitro et in vivo contre les cellules de fibrosarcome chez la souris. Il est également utilisé comme norme interne pour l’analyse des acides aminés.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 50 mg/ml.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65427-54-5
Formule moléculaire C4H12Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.052
Numéro MDL MFCD00012910
Clé InChI CKAAWCHIBBNLOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, 2,4-diaminobutanoic acid dihydrochloride, h-dl-dab.2hcl, l-2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, dl-2,4-diaminobutyricaciddihydrochloride, butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride, l-2,4-diaminobutyric aicd dihydrochloride, 2,4-bis azanyl butanoic acid dihydrochloride, c4h10n2o2.2hcl, h-dl-dab-oh.2hcl
CID PubChem 2724329
Nom IUPAC Acide 2,4-diaminobutanoïque ; chlorhydrate
SMILES C(CN)C(C(=O)O)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
Point de fusion ∼198°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 4708499
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water 50mg/mL.
Poids de la formule 191.06
Pourcentage de pureté 99%