Learn More
DL-2,4-Diaminobutyrique Dihydrochlorure, TRC
Code produit 30386928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386928 10 mg 10mg
30381172 100 mg -
30384744 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30386928 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45355310MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65427-54-5
Formule moléculaire C4H10N2O2 . 2HCl
Poids moléculaire (g/mol) 191.05
Synonyme Butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride (9CI), Butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride, (±)-, 2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride, 2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride, NSC 41117, dl-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.NCCC(N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-2,4-Diaminobutyric Acid Dihydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H
Poids de la formule 190.0276