Learn More
Acide DL-2-amino-1,6-hexanedioïque-2,5,5-d3, TRC
Code produit 30313675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313675 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30313675 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA58050150MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-2-Amino-1,6-hexanedioic-2,5,5-d3 Acid
CAS 2483832-01-3
Formule moléculaire C6 D3 H8 N O4
Quantité 50 mg
Synonyme DL-2-Amino-1,6-hexanedioic-2,5,5-d3 Acid, 2-Aminohexanedioic-2,5,5-d3 acid, 2-Aminoadipic acid-2,5,5-d3, (±)-α-Aminoadipic acid-d3, DL-2-Aminoadipic-2,5,5-d3 acid, 2-Aminohexanedioic acid-2,5,5-d3, 2-Aminohexanedioic Acid-2,5,5-D3
Formule InChI InChI=1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i3D2,4D
SMILES [2H]C([2H])(CCC([2H])(N)C(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-amino-2,5,5-triduutéréio parce que le médicament à l’étude
Poids moléculaire (g/mol) 164.1743
Poids de la formule 164.0876