Learn More
DL-2-Amino-1-propanol, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10154010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10154010 25 g Flacon en verre 25 GR
10144010 5 g Flacon en verre 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10154010 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 185080250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 6168-72-5
Formule moléculaire C3H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Numéro MDL MFCD00008085
Clé InChI BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-alaninol, 2-aminopropanol, 2-amino-1-propanol, dl-2-amino-1-propanol, 1-propanol, 2-amino, 1-hydroxy-2-aminopropane, 2-amino-2-methylethanol, alaninol, propanol, 2-amino, 1-methyl-2-hydroxyethylamine
CID PubChem 5126
Nom IUPAC 2-aminopropan-1-ol
SMILES CC(N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-2-Amino-1-propanol
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(NH2)CH2OH
Indice de réfraction 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Beilstein 04, I, 432
Merck Index 10, 472
Rotation spécifique -0.5° to +0.5° (20°C, 589nm) (neat)
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Viscous Liquid