Learn More
DL-2-amino-3-méthyl-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10457190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10457190 5 g -
10582201 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10457190 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180420050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16369-05-4 | Molecular Formula: C5H13NO | Molecular Weight: 103.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16369-05-4
Numéro MDL MFCD00004730
Clé InChI NWYYWIJOWOLJNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-3-methyl-1-butanol, dl-valinol, valinol, l-+-valinol, 2-amino-3-methyl-butan-1-ol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, .+/-., s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-2-amino-3-methylbutan-1-ol
CID PubChem 79019
Nom IUPAC (R)-2-amino-3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)C(CO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Note relative au nom 95%
Couleur Jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 75.0°C to 77.0°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H13NO
Formule linéaire (CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Indice de réfraction 1.4533 to 1.4553
Quantité 5 g
Fieser 12,563; 13,341; 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,7
Gravité spécifique 0.93
Poids moléculaire (g/mol) 103.16
Poids de la formule 103.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide