Learn More
Acide DL-2-aminocaprylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-2-Aminocaprylic Acid |
| CAS | 644-90-6 |
| Formule moléculaire | C8H17NO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Amino-Octanoic Acid, (±)-2-Amino-Octanoic Acid, (±)-2-Aminocaprylic Acid, (±)-2-Aminooctanoic Acid, (±)-alpha-Aminocaprylic Acid, 2-Amino-DL-caprylic Acid, 2-Aminooctanoic Acid, DL-2-Aminocaprylic Acid, DL-2-Aminooctanoic Acid, DL-alpha-Aminocaprylic Acid, DL-alpha-Aminooctanoic Acid, NSC 123023, NSC 20147, alpha-Aminocaprylic Acid, alpha-Aminooctanoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H17NO2/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7H,2-6,9H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCCCCCC(N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-aminooctanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.23 |
| Poids de la formule | 159.1259 |