Learn More
Hydrate d’acide de DL-2-aminosuccinamique, 97 %, Maybridge
Code produit 10603465
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10603465 100 g 100g
10421843 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10603465 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01192FA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 3130-87-8
Formule moléculaire C4H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Numéro MDL MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
Clé InChI DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
CID PubChem 522362
Nom IUPAC 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid
SMILES NC(CC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-2-Aminosuccinamic acid hydrate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Quantité 100 g
Poids de la formule 150.14
Pourcentage de pureté 97%