Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-2-benzylsérine, 97 %
Code produit 10736623 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10736623 10 g Flacon en verre 10g
10420052 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10736623 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 339780100
 Article restreint
Expédition estimée: 31-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4740-47-0 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4740-47-0
Formule moléculaire C10H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 195.22
Numéro MDL MFCD01863305
Clé InChI ZMNNAJIBOJDHAF-JTQLQIEISA-N
Synonyme dl-2-benzylserine, 2-amino-3-hydroxy-2-benzylpropanoic acid, alpha-benzyl-dl-serine
CID PubChem 7010088
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-2-benzyl-3-hydroxypropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(CO)(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-2-Benzylserine
Note relative au nom 97%
Point de fusion 245°C to 263°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-2-Benzylserine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.