Learn More
Acide DL-2-bromopropionique, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647442 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10647442 250 g Flacon en verre 250g
10192750 1 kg Flacon en verre -
10237553 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10647442 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107352500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 598-72-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-72-1
Formule moléculaire C3H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 152.98
Numéro MDL MFCD00004211,MFCD00145205
Clé InChI MONMFXREYOKQTI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-bromopropionic acid, propanoic acid, 2-bromo, dl-2-bromopropionic, propionic acid, 2-bromo, alpha-bromopropionic acid, dl-2-bromopropionic acid, 2-bromo-propionic acid, .alpha.-bromopropionic acid, propanoic acid, bromo, propanoicacid, 2-bromo
CID PubChem 11729
Nom IUPAC 2-bromopropanoic acid
SMILES CC(Br)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-2-Bromopropionic acid
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6500g/mL
Point d’ébullition 203°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(Br)CO2H
Indice de réfraction 1.4740 to 1.476
Quantité 250 g
Beilstein 02, 254
Gravité spécifique 1.65
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 152.98
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-2-Bromopropionic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.