Learn More
Sel disodique d’acide DL-2-hydroxybutyrique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335229
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11335229 1 g 1g
11345229 5 g 5g
11355229 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11335229 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18636.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5094-24-6 | C4H7NaO3 | 126.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5094-24-6
Formule moléculaire C4H7NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 126.09
Numéro MDL MFCD00004565
Clé InChI MOSCXNXKSOHVSQ-UHFFFAOYNA-M
Synonyme sodium 2-hydroxybutanoate, sodium 2-hydroxybutyrate, sodium dl-2-hydroxybutyrate, 2-hydroxybutyric acid sodium salt, dl-2-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium hydroxybutyrate, acmc-1btqj, sodium, a-hydroxybutyrate, sodium 2-oxidanylbutanoate, sodiumdl-2-hydroxybutyrate
CID PubChem 23663641
Nom IUPAC sodium ; 2-hydroxybutanoate
SMILES [Na+].CCC(O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-2-Hydroxybutyric acid sodium salt
Point de fusion 153°C to 157°C
Quantité 1 g
Beilstein 4825104
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 126.09
Pourcentage de pureté ≥97%