Learn More
Sel disodique d’acide DL-2-hydroxybutyrique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-2-Hydroxybutyric acid sodium salt |
| Point de fusion | 153°C to 157°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 4825104 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Poids de la formule | 126.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |