Learn More
DL-2-octanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10071390 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10071390 100 mL Flacon en verre 100mL
10183510 5 mL Flacon en verre 5mL
10795221 1 L Flacon en verre 1L
10155253 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10071390 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129411000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 123-96-6 | C8H18O | 130.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-96-6
Numéro MDL MFCD00004591
Clé InChI SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
CID PubChem 20083
ChEBI CHEBI:37869
Nom IUPAC octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-2-Octanol
Point de fusion -38°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 174°C to 181°C
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H18O
Formule linéaire CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4250 to 1.427
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 419
Fieser 01,109
Merck Index 15, 6841
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-2-Octanol