Learn More
DL-2-pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10397150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10397150 1 L Flacon en verre 1L
10467710 500 mL Flacon en verre 500mL
10616724 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10397150 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129980010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6032-29-7 | C5H12O | 88.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6032-29-7
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00004579
Clé InChI JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol
CID PubChem 22386
ChEBI CHEBI:77518
Nom IUPAC pentan-2-ol
SMILES CCCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-2-Pentanol
Point de fusion -50°C
Couleur Incolore
Densité 0.8120g/mL
Point d’ébullition 118°C to 119°C
Point d’éclair 34°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4050 to 1.407
Quantité 1 L
Beilstein 01, 384
Résidus après évaporation 0.003% max.
Merck Index 15, 7231
Gravité spécifique 0.812
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 4.1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-2-Pentanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.