Learn More
DL-2-Phénylglycinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10521483 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10521483 5 g Flacon en verre 5g
10413782 1 g Flacon en verre 1g
11975281 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10521483 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 374280050
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7568-92-5 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7568-92-5
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD00130145
Clé InChI IJXJGQCXFSSHNL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-phenylglycinol, dl-2-phenylglycinol, dl-phenylglycinol, 2-amino-2-phenylethan-1-ol, 2-phenyl-dl-glycinol, beta-aminophenethyl alcohol, 2-amino-2-phenyl-ethanol, benzeneethanol, beta-amino, r-2-phenylglycinol, phenethyl alcohol, beta-amino
CID PubChem 92466
SMILES NC(CO)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau DL-2-Phenylglycinol
Point de fusion 53.0°C to 58.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 261.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(NH2)CH2OH
Indice de réfraction 1.5484
Quantité 5 g
Beilstein 13,IV,1835
Nom IUPAC 2-amino-2-phényléthane-1-ol
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-2-Phenylglycinol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.