Learn More
DL-2-phénylpropionaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10625952 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10625952 25 g Flacon en verre 25g
10219503 100 g Flacon en verre 100g
10229503 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10625952 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130860250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 93-53-8 | C9H10O | 134.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 93-53-8
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00006973
Clé InChI IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylpropionaldehyde, hydratropaldehyde, hydratropic aldehyde, hyacinthal, cumene aldehyde, hydratropa aldehyde, hydrotropic aldehyde, 2-phenyl-1-propanal, 2-phenyl propionaldehyde, aldehyd hydratropovy
CID PubChem 7146
Nom IUPAC 2-phénylpropanal
SMILES CC(C=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau DL-2-Phenylpropionaldehyde
Point de fusion -60.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0110g/mL
Point d’ébullition 202.0°C to 205.0°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(C6H5)CHO
Indice de réfraction 1.5160 to 1.5240
Quantité 25 g
Beilstein 07, 305
Gravité spécifique 1.011
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3.4g/L (20°C).
Viscosité 2.16 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-2-Phenylpropionaldehyde
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.