Learn More
Acide DL-2-phénylpropionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10745431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10745431 10 g Flacon en verre 10g
10001320 25 g Flacon en verre 25g
10666734 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10745431 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 130870100
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 492-37-5 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 492-37-5
Numéro MDL MFCD00002650
Clé InChI YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid
CID PubChem 10296
ChEBI CHEBI:48526
Nom IUPAC Acide 2-phénylpropanoïque
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau DL-2-Phenylpropionic acid
Point de fusion 5°C
Couleur Jaune
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 260°C to 262°C
Point d’éclair 148°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H10O2
Formule linéaire CH3CH(C6H5)CO2H
Indice de réfraction 1.5215 to 1.5235
Quantité 10 g
Beilstein 09, 524
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C)
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Viscosité 44 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-2-Phenylpropionic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.