Learn More
Acide DL-3-aminoisobutyrique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-3-Aminoisobutyric Acid |
| CAS | 144-90-1 |
| Formule moléculaire | C4H9NO2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Propanoic acid, 3-amino-2-methyl-, 3-Amino-2-methylpropanoic acid, (±)-3-Amino-2-methylpropanoic acid, (±)-3-Amino-2-methylpropionic acid, (±)-3-Aminoisobutyric acid, (±)-β-Aminoisobutyric acid, 2-Methyl-3-aminopropionic acid, 2-Methyl-β-alanine, 3-Amino-2-methylpropionic acid, 3-Aminoisobutyric acid, DL-2-Methyl-β-alanine, DL-3-Amino-2-methylpropionic acid, DL-3-Aminoisobutyric acid, DL-3-amino-2-methylpropanoic acid, DL-β-Aminoisobutyric acid, α-Methyl-β-alanine, β-Aminoisobutyric acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(CN)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3-amino-2-méthylpropanoïque ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 103.12 |
| Poids de la formule | 103.0633 |