Learn More
Acide DL-3-hydroxybutyrique, sel de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10184790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10184790 25 g Flacon en verre 25g
10107803 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10184790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215010250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 150-83-4 | C4H7NaO3 | 126.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-83-4
Formule moléculaire C4H7NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 126.09
Numéro MDL MFCD00016716
Clé InChI NBPUSGBJDWCHKC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 3-hydroxybutyrate, sodium 3-hydroxybutanoate, dl-3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt, butanoic acid,3-hydroxy-, sodium salt 1:1, dl-3-hydroxybutyric acid, sodium salt, 3-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium 3-oxidanylbutanoate, dl-beta-hydroxybutyric acid sodium salt
CID PubChem 23676771
Nom IUPAC sodium ; 3-hydroxybutanoate
SMILES CC(CC(=O)[O-])O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-3-Hydroxybutyric acid, sodium salt
Point de fusion 161.0°C to 167.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2CO2Na
Quantité 25 g
Beilstein 03, 308
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble
Poids de la formule 126.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline