Learn More
DL-3-Méthylcyclopentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10423035 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10423035 25 g Flacon en verre 25g
10183750 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10423035 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169370250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1757-42-2 | C6H10O | 98.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1757-42-2
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.14
Numéro MDL MFCD00001416
Clé InChI AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
CID PubChem 15650
Nom IUPAC 3-méthylcyclopentan-1-one
SMILES CC1CCC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-3-Methylcyclopentanone
Couleur Jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 145°C
Point d’éclair 36°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C5H7(=O)
Indice de réfraction 1.4330 to 1.435
Quantité 25 g
Beilstein 07, 11
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and acetone
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-3-Methylcyclopentanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.