Learn More
Acide DL-3-phényllactique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10546830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10546830 10 g Flacon en verre 10g
10017859 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10546830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427770100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 828-01-3 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 828-01-3
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00065928
Clé InChI VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid
CID PubChem 3848
ChEBI CHEBI:25998
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-3-phénylpropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-3-Phenyllactic acid
Point de fusion 95°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH(OH)COOH
Quantité 10 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline