Learn More
DL-3-Phenyllactic acid, MedChemExpress
Code produit 16499386
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16499386 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW017162
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress DL-3-Phenyllactic acid is a broad-spectrum antimicrobial compound.
DL-3-Phenyllactic acid is a broad-spectrum antimicrobial compound.
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-3-Phenyllactic acid
Forme physique Solid
CAS 828-01-3
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H10O3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (752.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(O)CC1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99.64%
Qualité Research