Learn More
Acide DL-3-phénylactique, TRC
Code produit 30404481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404481 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404481 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9537131G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-3-phenyllactic acid
CAS 828-01-3
Formule moléculaire C9H10O3
Quantité 1 g
Synonyme a-Hydroxy-benzenepropanoic Acid(±)-, DL-3-phenyl Lactic Acid (8CI), b-Phenyl- Lactic Acid, (2CI), a-Hydroxybenzenepropanoic Acid, (RS)-3-Phenyllactic Acid, (±)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, (±)-3-Phenyllactic Acid, (±)-b-Phenyllactic Acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, 3-Phenyl-2-hydroxypropanoic Acid, 3-Phenyllactic Acid, Ba 2653, DL-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, DL-b-Phenyllactic Acid, NSC 2627, dl-Phenyllactic Acid, a-Hydroxy-b-phenylpropionic Acid, a-Hydroxyphenylpropanoic Acid, b-Phenyllactic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
SMILES OC(Cc1ccccc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-3-phénylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Poids de la formule 166.063