Learn More
Acide DL-4-hydroxymandélique monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327645
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327645 5 g -
11337645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05916.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 184901-84-6 | C8H10O5 | 186.163 g/mol
DL-4-Hydroxymandelic acid monohydrate is used in the synthesis of an enzyme activity-based labeling molule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide DL-4-hydroxymandélique monohydraté est utilisé dans la synthèse d’une molécule de marquage basée sur l’activité enzymatique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec l’air, la chaleur et les agents oxydants. Conserver à l’abri de l’air. Protège de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 184901-84-6
Formule moléculaire C8H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 186.163
Numéro MDL MFCD00149283
Clé InChI ATPBHLAWGXOMOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl acetic acid hydrate, 4-hydroxymandelic acid monohydrate, dl-4-hydroxymandelic acid monohydrate, 4-hydroxymandelic acid hydrate, 3-hydroxymandelic acid monohydrate, hydroxy 4-hydroxyphenyl acetic acid-water 1/1, hydroxy-4-hydroxy-phenyl-acetic acid monohydrate, benzeneacetic acid, a,4-dihydroxy-, hydrate 1:1
CID PubChem 12677290
Nom IUPAC acide 2-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)acétique;hydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-4-Hydroxymandelic acid monohydrate
Point de fusion 88°C to 90°C
Quantité 5 g
Beilstein 2365374
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 186.17 (168.15 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%