Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-5-hydroxytryptophane, 99 %
Code produit 11404933
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404933 1 g 1g
11414933 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11404933 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A12237.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-69-9 | C11H12N2O3 | 220.23 g/mol
It is an immediate precursor that is used to assess central serotonergic function. It was used for the treatment of insomnia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un précurseur immédiat qui s’utilise pour évaluer la fonction sérotonergique centrale. Il a été utilisé pour le traitement de l’insomnie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (4 mg/ml à 25°C), le méthanol.
Remarques
Conserver à 4°C. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient fermé hermétiquement. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-69-9
Formule moléculaire C11H12N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 220.23
Numéro MDL MFCD00005651
Clé InChI LDCYZAJDBXYCGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxy-dl-tryptophan, 5-hydroxytryptophan, dl-5-hydroxytryptophan, 2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid, +--5-hydroxytryptophan, dl-hydroxytryptophan, dl-5-htp, 5-hydroxytryptophan dl-form, h-dl-trp 5-oh-oh, dl-pretonine
CID PubChem 144
ChEBI CHEBI:28171
Nom IUPAC acide 2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-5-Hydroxytryptophan
Point de fusion ∼298°C (decomposition)
Beilstein 88199
Merck Index 14,4847
Informations sur la solubilité Soluble in water (4mg/ml at 25°C),methanol.
Quantité 1 g
Poids de la formule 220.23
Pourcentage de pureté 99%