Learn More
Acide DL-6-hydroxy-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique hydraté, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 10155270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10155270 250 mg Flacon en verre 250mg
10721355 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10155270 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 301942500
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 76824-99-2
Formule moléculaire C10H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 193.20
Numéro MDL MFCD03092912
Clé InChI CRAGDYRHPWTZJL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrate, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, akos 68, d,l-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid h2o, 6-oxidanyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, d,l-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
CID PubChem 18525693
SMILES OC(=O)C1CC2=C(CN1)C=CC(O)=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 256°C to 260°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Poids de la formule 211.22
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement