Learn More
DL-6-méthyl-5-heptén-2-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10459680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10459680 25 mL 25mL
10350994 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10459680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 187690250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4630-06-2 | C8H16O | 128.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-2-4630
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.21
Numéro MDL MFCD00004561
Clé InChI OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)CCC=C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 78.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4475 to 1.4495
Quantité 25 mL
Beilstein 01, IV, 2167
Gravité spécifique 0.84
Synonyme 6-methyl-5-hepten-2-ol, sulcatol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl, r-sulcatol, 2-methyl-2-hepten-6-ol, +/--6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-hept-5-en-2-ol, r---6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-hydroxy-2-methyl-2-heptene, acmc-20apkw
Nom IUPAC 6-méthylhept-5-en-2-ol
CID PubChem 20745
ChEBI CHEBI:15833
Poids de la formule 128.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide