Learn More
DL-Adrenaline, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495279 1 g 1g
15405289 5 g 5g
15415289 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15495279 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63005.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Une hormone et un neurotransmetteur
A hormone and neurotransmitter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 329-65-7
Formule moléculaire C9H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 183.207
Numéro MDL MFCD00063027
Clé InChI UCTWMZQNUQWSLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-adrenaline, racepinephrine, racepinefrine, dl-epinephrine, +--adrenaline, epinephrine racemic, racepinefrina, racepinefrinum, +--epinephrine, 4-1-hydroxy-2-methylamino ethyl benzene-1,2-diol
CID PubChem 838
ChEBI CHEBI:33568
Nom IUPAC 4-[1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol
SMILES CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Adrenaline
Point de fusion 197°C (decomposition)
Couleur Blanc
Formule linéaire (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,3619
Poids de la formule 183.2
Forme physique Poudre