Learn More
DL-Alanine-2-d1, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Alanine-2-D |
| CAS | 31024-91-6 |
| Formule moléculaire | C3 D H6 N O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Alanine-2-d (9CI, ACI), DL-Alanine-2-d (ZCI), Alanine-2-d, DL- (8CI), DL-(α2H)Alanine, 2-Aminopropanoic-2-d acid, DL-Alanine-2-D, DL-[2-2H1]Alanine |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2D |
| SMILES | [2H]C(C)(N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-amino-2-deutéropropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 90.0993 |
| Poids de la formule | 90.054 |