Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-alanine, 99 %
Code produit 11474913
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474913 5000 g 5000g
11464913 250 g 250g
11454913 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474913 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A12230.0I
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 302-72-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
DL-Alanine is used in mixed ligand (chelate) studies with transition metals such as Cu(II), Zn(ll) and Cd(ll). It is a functional component in the alanine cycle which regulates the level of alanine aminotransferases which can be used as a diagnostic tool to predict type II diabetes. It is used as a model reagent for development of amino acid racemic resolution techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La DL-alanine est utilisée dans les études de ligands mixtes (chélates) avec des métaux de transition tels que le Cu(II), le Zn(ll) et le Cd(ll). C’est un composant fonctionnel du cycle de l’alanine qui régule le taux d’alanine aminotransférase pouvant être utilisé comme outil de diagnostic pour prédire le diabète de type II. Elle est utilisée comme réactif modèle pour le développement de techniques de résolution racémique d’acides aminés.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-72-7
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00064408
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-alanine, alanine, alanine, dl, dl-alpha-alanine, d,l-alanine, dl-2-aminopropionic acid, r,s-alanine, dl-2-aminopropanoic acid, h-dl-ala-oh, +--alanine
CID PubChem 602
ChEBI CHEBI:16449
Nom IUPAC Acide2-aminopropanoïque
SMILES CC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Alanine
Point de fusion ∼292°C (decomposition)
Beilstein 635807
Merck Index 14,204
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Densité 1.42
Quantité 5000 g
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 99%