Learn More
Dl-alanine, technique, Fisher Chemical
Code produit 10670131 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10670131 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10670131 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/1160/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Point de fusion 200°C
CAS 302-72-7
pH 5.5 to 7
Couleur Blanc
Formule moléculaire C3H7NO2
Conditionnement Pot de poudre en plastique
Numéro MDL MFCD00064408
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(N)C(O)=O
Nom IUPAC Acide2-aminopropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Quantité 100 g
Poids de la formule 89.09g/mol
Forme physique Poudre