Learn More
DL-Alanine, TRC
Code produit 30179142
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179142 10 g 10g
30179396 100 g 100g
30179139 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179142 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA48140010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-72-7
Formule moléculaire C3 H7 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Synonyme Alanine, DL- (8CI), DL-Alanine, (R,S)-Alanine, (±)-2-Aminopropionic acid, (±)-Alanine, DL-Ala, DL-α-Alanine, DL-α-Aminopropionic acid, NSC 7602, dl-2-Aminopropanoic acid, dl-Alanine
Nom IUPAC 2-aminopropanoic acid
SMILES CC(N)C(=O)O
Specifica
Nom chimique ou matériau DL-Alanine
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
Quantité 10 g
Poids de la formule 89.0477
Conditions d’expédition Room Temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.