Learn More
DL-Alanine, TRC
Code produit 30179396
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179396 100 g 100g
30179142 10 g 10g
30179139 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179396 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA481400100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-72-7
Formule moléculaire C3 H7 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Synonyme Alanine, DL- (8CI), DL-Alanine, (R,S)-Alanine, (±)-2-Aminopropionic acid, (±)-Alanine, DL-Ala, DL-α-Alanine, DL-α-Aminopropionic acid, NSC 7602, dl-2-Aminopropanoic acid, dl-Alanine
Nom IUPAC 2-aminopropanoic acid
SMILES CC(N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Alanine
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
Quantité 100 g
Poids de la formule 89.0477
Conditions d’expédition Room Temperature