Learn More
DL-Alaninol, TRC
Code produit 30323463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323463 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323463 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6287605G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau DL-Alaninol
CAS 6168-72-5
Formule moléculaire C3H9NO
Quantité 5 g
Synonyme (±)-2-Amino-1-propanol, DL-2-Amino-1-propanol, (RS)-2-Amino-1-propanol(±)-2-Amino-1-propanol, (±)-2-Aminopropanol, (±)-Alaninol, 1-Hydroxy-2-aminopropane, 1-Hydroxyprop-2-ylamine, 1-Hydroxypropan-2-amine1-Methyl-2-hydroxyethylamine, 2-Amino-1-hydroxypropane, 2-Amino-1-propanol2-Amino-2-methylethanol, 2-Aminopropanol, 2-Hydroxy-1-methylethylamine, AlaninolDL-2-Amino-1-propanol, NSC 1360, Propanolamine, [1-(Hydroxymethyl)ethyl]amine, dl-2-Amino-1-propanol, dl-2-Aminopropanol, dl-Alaninol, beta-Aminopropanol, beta-Propanolamine
Formule InChI InChI=1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3
SMILES CC(N)CO
Nom IUPAC 2-aminopropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Poids de la formule 75.0684
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.