Learn More
DL-Alaninol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Alaninol |
| CAS | 6168-72-5 |
| Formule moléculaire | C3H9NO |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | (±)-2-Amino-1-propanol, DL-2-Amino-1-propanol, (RS)-2-Amino-1-propanol(±)-2-Amino-1-propanol, (±)-2-Aminopropanol, (±)-Alaninol, 1-Hydroxy-2-aminopropane, 1-Hydroxyprop-2-ylamine, 1-Hydroxypropan-2-amine1-Methyl-2-hydroxyethylamine, 2-Amino-1-hydroxypropane, 2-Amino-1-propanol2-Amino-2-methylethanol, 2-Aminopropanol, 2-Hydroxy-1-methylethylamine, AlaninolDL-2-Amino-1-propanol, NSC 1360, Propanolamine, [1-(Hydroxymethyl)ethyl]amine, dl-2-Amino-1-propanol, dl-2-Aminopropanol, dl-Alaninol, beta-Aminopropanol, beta-Propanolamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3 |
| SMILES | CC(N)CO |
| Nom IUPAC | 2-aminopropan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 75.11 |
| Poids de la formule | 75.0684 |