Learn More
Acide DL-alpha-lipoïque, ≥98 % (base sèche),Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15895168 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15895168 50 g Flacon en plastique 50g
15885168 25 g Flacon en plastique 25g
15805178 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15895168 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J18505.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1077-28-7 | C8H14O2S2 | 206.318 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1077-28-7
Formule moléculaire C8H14O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 206.318
Numéro MDL MFCD00005474
Clé InChI AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
CID PubChem 864
ChEBI CHEBI:16494
Nom IUPAC Acide 5-(dithiolane-3-yl)pentanoïque
SMILES C1CSSC1CCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-alpha-Lipoic Acid
Point de fusion 59°C to 63°C
Point d’ébullition 160°C to 165°C
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 50 g
Beilstein 81853
Poids de la formule 206.33
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline