Learn More
Dl-alpha-méthylbenzylamine-méthylbenzylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10563481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10563481 100 g Flacon en verre 100g
10573671 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10563481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126391000
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
DL-alpha-méthylbenzylamine, 99 %, C8H11N, numéro CAS-618-36-0, 1-amino-1-phényléthane, 1-phénéthylamine, 1-phényléthane-1-amine, 1-phényléthylamine, alpha-aminoéthylbenzène, alpha-méthylbenzeneméthanamine, alpha-méthylbenzylamine, alpha-phényléthylamine, a-méthylbenzylamine, dl-alpha-méthylbenzylamine
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-36-0
Numéro MDL MFCD00008069
Clé InChI RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylethylamine, alpha-methylbenzylamine, alpha-phenylethylamine, dl-alpha-methylbenzylamine, 1-phenethylamine, alpha-aminoethylbenzene, 1-amino-1-phenylethane, 1-phenylethan-1-amine, a-methylbenzylamine, alpha-methylbenzenemethanamine
CID PubChem 7408
ChEBI CHEBI:670
Nom IUPAC 1-phényléthanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-α-Methylbenzylamine
Note relative au nom 99%
Point de fusion -65.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 188.0°C
Point d’éclair 69°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H11N
Formule linéaire C6H5CH(CH3)NH2
Indice de réfraction 1.5250 to 1.5270
Quantité 100 g
Beilstein 12, 1094
Merck Index 14, 6026
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.2% (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-a-Methylbenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.